Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten
Product Code. 11734694 Shop All Merck Products
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Weiß
Produkttyp:
Aufnahmeplatte mit Mehrfachabschirmung
MultiScreen-IP Filterplatte
MultiScreen-IP-Filterplatte mit Unterlauf
Platten mit Mehrfachabschirmung
Transport-Aufnehmerfilterplatte mit Mehrfachabschirmung
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Produkttyp Unit Size
11734694 Klar Platten mit Mehrfachabschirmung 10 Stück
10741801 Klar MultiScreen-IP-Filterplatte mit Unterlauf 50 Stück
10278471 Weiß Aufnahmeplatte mit Mehrfachabschirmung 1 Stück
10164213 Klar MultiScreen-IP Filterplatte 10 Stück
10513224 Klar Transport-Aufnehmerfilterplatte mit Mehrfachabschirmung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11734694 Supplier Merck Supplier No. MPC4NTR10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 €
    919.00 € / 10 Stück
    Sparen 68.00 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bereitstellung von Werkzeugen zur Durchführung von Hochdurchsatzstudien zu ADME-Prozessen – —der Untersuchung der Adsorption, Verteilung, des Metabolismus und der Ausscheidung potenzieller Arzneimittel
Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
  • Mithilfe eines Vakuumverteilers, eines automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystems oder eines Mikroplatten-Szintillationszählers können —ganze Assays auf einer einzigen Platte durchgeführt werden.
  • Die Membran-Platten-Abdichtung verhindert Reagenzien-Übersprechen und minimiert optisches Übersprechen. Die Unterdrainage-Stützstruktur ermöglicht die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsvolumens für Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen.
  • Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
  • Für Anwendungen mit hoher Proteinbindung verwenden Sie Platten mit Immobilon.™ -P PVDF oder gemischte Celluloseester Für eine hohe Nukleinsäurebindung verwenden Sie Platten mit gemischten Celluloseestern, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen . Für die Trennung geladener Biomoleküle wählen Sie zwischen positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulosemembranen.
  • Bei geringer Biomolekülbindung sollten Platten mit hydrophilen Oberflächen verwendet werden. Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
  • Für Tests, die Lösungsmittelbeständigkeit erfordern , verwenden Sie Platten mit hydrophilen PTFE-Membranen.
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
†Beinhaltet Deckel, Filterplatte und Auffangplatte.
‡Beinhaltet eine verlängerte Zentrifugalabdeckung, eine Filterplatte und eine Auffangplatte.
††Besteht aus einem 96-fach-Halter und einer 96-fach-Empfängerplatte, die mit Microcon YM-10 Filtereinheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Standard
Array 8 x 12
Porengröße 0,45 μm
Farbe Klar
Produkttyp Platten mit Mehrfachabschirmung
Material Styrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Permeabilitätsstudien
Menge 10 St./Packung