Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für zellbasierte Assays
Artikelnummer. 10256102 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
3 μm
5 μm
8 μm
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10256102 3 μm 10 Stück
10486892 5 μm 10 Stück
10755614 8 μm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256102 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MAMIC3S10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die verschiedenen Formate ermöglichen die Durchführung vieler verschiedener funktioneller zellbasierter Assays sowie von Assays ganzer Organismen
Ideal für die Viabilität , Proliferation, Migration und Invasion von Zellen sowie Chemotaxis-Assays. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der 'Membranfiltration von Millipore, um Techniken zur Wirkstoffforschung, biochemische Tests und die traditionelle Probenvorbereitung zu vereinfachen und zu optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Membran Polycarbonat
Array 8 x 12
Porengröße 3 μm
Farbe Klar
Material Styrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Gewebekultur
Filtrationsbereich 0,28 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Migration, Invasion und Chemotaxis
Menge 10 St./Packung