Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten zur Probenvorbereitung
Artikelnummer. 10054540 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Farbe:
Durchsichtig
Lichtundurchlässig
Transparent
Material:
ABS-Kunststoff
Barex™
Styrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Porengröße Farbe Material Sterilität unitSize
10054540 0,45 μm Lichtundurchlässig Barex™ Unsteril 50 Stück
10470211 1,2 μm Lichtundurchlässig Styrol Unsteril 50 Stück
10370031 0,65 μm Durchsichtig Styrol Unsteril 50 Stück
10607891 0,22 μm Durchsichtig ABS-Kunststoff Steril 10 Stück
10711801 0,45 μm Transparent Styrol Unsteril -
10658271 0,45 μm Lichtundurchlässig Styrol Unsteril 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 10054540
Marke: Merck MAIPN0B50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Isolierung, Reinigung und Vorbereitung von Proben vor der Prüfung bei der Medikamentenentwicklung sowie bei Protein- und DNA-Anwendungen
Geeignet für die Entfernung großer Partikel, harzbasierte Trennungen, Lösungsmittelanwendungen und Protein/DNA-Aufkonzentration oder -Aufreinigung. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
  • Zur Verwendung in Vakuumkammern, automatisierten Liquid-Handling-Systemen oder Mikroplatten-Szintillationszählern. Ganze Versuchsreihen können so auf einer Platte durchgeführt werden
  • Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
  • Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
  • Für Anwendungen mit hohen Proteinbindungenverwenden Sie Platten mit Immobilon™-P PVDF oder Cellulosemischester Für hohe Nukleinsäurebindungenverwenden Sie Platten mit Cellulosemischester, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen Für Trennungen beladener Biomoleküle wählen Sie aus positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulose-Membranen
  • Für geringe biomolekulare Bindungenverwenden Sie Platten mit hydrophilen Durapore™ PVDF-, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
  • Für Assays, die Beständigkeit gegen Lösungsmittel erfordernverwenden Sie Platten mit hydrophilen Membranen aus PTFE
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
Die †MultiScreenHTS Version verfügt über einen versenkten Unterlauf und starre Seitenwände.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Membran Hydrophobes PVDF
Array 8 x 12
Porengröße 0,45 μm
Farbe Lichtundurchlässig
Material Barex™
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 0,28 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteininteraktionsassays, Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteinen
Menge 50/Packung
Breite (metrisch) 8.55 cm