Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten zur Probenvorbereitung
Artikelnummer. 10470211 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Farbe:
Klar
Undurchsichtig
Material:
ABS-Kunststoff
Barex™
Styrol
Menge:
10 St./Packung
10 Stück/Packung
50/Packung
50/Pk.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Farbe Material Menge unitSize
10470211 1,2 μm Klar Styrol 50/Packung 50 Stück
10370031 0,65 μm Klar Styrol 50/Packung 50 Stück
10607891 0,22 μm Klar ABS-Kunststoff 10 St./Packung 10 Stück
10711801 0,45 μm Klar Styrol 10 Stück/Packung -
10054540 0,45 μm Undurchsichtig Barex™ 50/Packung 50 Stück
10658271 0,45 μm Klar Styrol 50/Pk. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10470211 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MABVN1250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 €
    1680.04 € / 50 Stück
    Sparen 129.96 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Isolierung, Reinigung und Vorbereitung von Proben vor der Prüfung bei der Medikamentenentwicklung sowie bei Protein- und DNA-Anwendungen
Geeignet für die Entfernung großer Partikel, harzbasierte Trennungen, Lösungsmittelanwendungen und Protein/DNA-Aufkonzentration oder -Aufreinigung. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
  • Mithilfe eines Vakuumverteilers, eines automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystems oder eines Mikroplatten-Szintillationszählers können —ganze Assays auf einer einzigen Platte durchgeführt werden.
  • Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
  • Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
  • Für Anwendungen mit hoher Proteinbindung verwenden Sie Platten mit Immobilon.™ -P PVDF oder gemischte Celluloseester Für eine hohe Nukleinsäurebindung verwenden Sie Platten mit gemischten Celluloseestern, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen . Für die Trennung geladener Biomoleküle wählen Sie zwischen positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulosemembranen.
  • Bei geringer Biomolekülbindung sollten Platten mit hydrophilen Oberflächen verwendet werden. Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
  • Für Tests, die Lösungsmittelbeständigkeit erfordern , verwenden Sie Platten mit hydrophilen PTFE-Membranen.
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
†Die MultiScreen HTS- Version verfügt über einen eingelassenen Unterlauf und starre Seitenwände.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Membran Hydrophiles PVDF
Array 8 x 12
Porengröße 1,2 μm
Farbe Klar
Produkttyp MultiScreen-BV Platte
Material Styrol
Volumen (metrisch) Well 0,05 bis 0,25 ml
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 0,28cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assays zu Rezeptorbindung, Vorbereitung von Proben zum Erzeugen von Verbindungen, Harz-, Bead-basierte Assays, Probenvorbereitung
Menge 50/Packung