Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten zur Probenvorbereitung
Artikelnummer. 10711801 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Farbe:
Klar
Undurchsichtig
Material:
ABS-Kunststoff
Barex™
Styrol
Menge:
10 St./Packung
10 Stück/Packung
50/Packung
50/Pk.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Farbe Material Menge unitSize
10711801 0,45 μm Klar Styrol 10 Stück/Packung -
10470211 1,2 μm Klar Styrol 50/Packung 50 Stück
10370031 0,65 μm Klar Styrol 50/Packung 50 Stück
10607891 0,22 μm Klar ABS-Kunststoff 10 St./Packung 10 Stück
10054540 0,45 μm Undurchsichtig Barex™ 50/Packung 50 Stück
10658271 0,45 μm Klar Styrol 50/Pk. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10711801 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MAHVN4510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.15 €
    388.08 € / 10 Stück
    Sparen 246.07 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Isolierung, Reinigung und Vorbereitung von Proben vor der Prüfung bei der Medikamentenentwicklung sowie bei Protein- und DNA-Anwendungen
Geeignet für die Entfernung großer Partikel, harzbasierte Trennungen, Lösungsmittelanwendungen und Protein/DNA-Aufkonzentration oder -Aufreinigung. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
  • Mithilfe eines Vakuumverteilers, eines automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystems oder eines Mikroplatten-Szintillationszählers können —ganze Assays auf einer einzigen Platte durchgeführt werden.
  • Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
  • Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
  • Für Anwendungen mit hoher Proteinbindung verwenden Sie Platten mit Immobilon.™ -P PVDF oder gemischte Celluloseester Für eine hohe Nukleinsäurebindung verwenden Sie Platten mit gemischten Celluloseestern, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen . Für die Trennung geladener Biomoleküle wählen Sie zwischen positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulosemembranen.
  • Bei geringer Biomolekülbindung sollten Platten mit hydrophilen Oberflächen verwendet werden. Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
  • Für Tests, die Lösungsmittelbeständigkeit erfordern , verwenden Sie Platten mit hydrophilen PTFE-Membranen.
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
†Die MultiScreen HTS- Version verfügt über einen eingelassenen Unterlauf und starre Seitenwände.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Membran Hydrophiles PVDF
Array 8 x 12
Porengröße 0,45 μm
Farbe Klar
Material Styrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 0,28cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zugelassen für klinische Diagnostik, Proteinkinase, Phosphataseassays, Probenvorbereitung, Dye-Terminator-Entfernung
Menge 10 Stück/Packung