Learn More
Merck Multiscreen™ 96-Well Assay-Systeme
Artikelnummer. 10727094 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10727094 5/Pckg. 5 Stück
10489173 1/Pckg. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727094 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PSRP004R5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 €
    2510.00 € / 5 Stück
    Sparen 190.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Anzucht, Vermehrung und Analyse von Zellen auf nur einer Platte.
  • Patentiertes96 -Well Gerät unterstützt das Epithelzellwachstum und die Differenzierung der Caco-2 und anderer Zelllinien
  • Nach der Bildung eines differenzierten Caco-2-Monolayers kann die Konstellation zur Messung der Geschwindigkeit des Arzneimitteltransports über die Caco-2 -Zellbarriere hinweg verwendet werden
  • Alle Verfahren sind so konzipiert, dass sie sich in einem einzigen Gerät durchführen lassen
  • Apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse ermöglichen den kontaminationsfreien Zugang zu Zellen, einfaches Einbringen von Material und problemlose Medienwechsel sowie eine effektive Probenanalyse
  • Erhöhter Probendurchsatz im Vergleich zu 24-Well-Systemen
  • Manuell oder mit automatisierten Systemen verwenden
  • Vielseitiges Format mit 96er Well-Zufuhrtabletts oder Einzel-Well-Zufuhrtabletts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Membran Polyethylenterephthalat
Array 8 x 12
Porengröße 1 μm
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 0.12 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung bei zahlreichen Zellanwendungen
Enthält 96-Well-Zellkulturplatte, Ein-Well-Zufuhrtablett, 96-Well-Auffangtablett, mit Deckel
Menge 5/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 1.28 x 8.48 x 2.62 cm (0.5 x 3.33 x 1.03 in.)
Länge (metrisch) 1.28 cm
Breite (metrisch) 8.48 cm
Höhe (metrisch) 2.62 cm