Learn More
Merck MultiScreen™ Trägergestelle
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Trägergestell für 12 x 75 mm-Röhrchen
Trägergestell für 7 ml-Fläschchen
Trägergestelleinheiten für 4 ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trägergestelle halten Probensammelbehälter an Ort und Stelle; erhältlich für 4 und 7 ml-Fläschchen oder 12 75 ml-Röhrchen (12 Gestelle pro Trägergestellsatz)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Trägergestell für 12 x 75 mm-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen |
| Menge | 1/Packung |