Learn More
Merck MultiScreen™ Ernteplatten
Artikelnummer. 10186430 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1,0 μm
1,2 μm
Produkttyp:
MultiScreen Harvest-B1; Glasfaser FB
MultiScreen Harvest-C1; Glasfaser FC
Packungsgröße:
60 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Produkttyp unitSize
10186430 1,0 μm MultiScreen Harvest-B1; Glasfaser FB 60 Stück
10300131 1,2 μm MultiScreen Harvest-C1; Glasfaser FC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186430 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MAHFB1H60
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Diese lichtundurchlässigen 96-Well-Zellernteplatten sind mit einer Glasfasermembran für die Zellernte versehen.
Die undurchsichtigen Platten lassen die Wahl zwischen Filtermedien vom Typ Millipore Glasfaser B (FB) oder Glasfaser C (FC) und fördern hohe und gleichmäßige Durchflussraten in Ernte- und Lesegeräten für standardmäßige 96-Well Platten.
•    Aus Barex/TiO2-gefülltem SAN (Styrol-Acrylnitril), das gegen alle wässrigen Lösungen einschließlich mäßigen bis starken Säuren beständig ist; voll verträglich mit standardmäßigen Biosafe-Szintillantien
•    B1 und C1 Platten haben eine Well-Kapazität von 100 μl.
•    Optimaler prozentual offener Bereich für die Lichtdurchlässigkeit bei Zufallszählungen von 26 % bei 100 μl-Platten
•    Die Filter verfügen über eine effektive Filtrationsfläche von 0.33 cm.2 und eine Porengröße von 1.0 μm für FB- oder 1.2 μm für FC-Filter
•    Unsteril, ohne Deckel
Bestellinformation
Packung mit 60 (in 6 Beuteln mit je 10 Platten)
Compliance
Jede Charge ist qualitätsgeprüft auf gleichmäßige Flussrate und vollständige Partikelretention und erfüllt alle Spezifikationen für die SBS-Stufe 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SBS
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Porengröße 1,0 μm
Farbe Lichtundurchlässig
Produkttyp MultiScreen Harvest-B1; Glasfaser FB
Material Barex™
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellernte
Menge 60/Packung