Beschreibung
96-Well Platte und 96-Well Auffangtablett passen zusammen und ergeben ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz zufügen und die Migration der Organismen messen.
- Bereitstellung eines gebrauchsfertigen Systems zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen
- Optisch klar zur Verwendung mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse
- Kann erforderlichenfalls mit einer dünnen Schicht Agar beschichtet werden
- Bewährt als Hochdurchsatz-Zellsiebe vor der zellulären Analyse in einem FACS™ Analysator
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | Nylonnetz |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 100 μm |
| Farbe | Klar |
| Material | Styrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 0,28cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtorganismus-Screening |
| Mehr anzeigen |