Learn More
Merck MultiScreen™ Mehrfachstanz-Kits
Artikelnummer. 11556365 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 x 75 mm-Röhrchen
4 ml-Fläschchen
7-ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11556365 7-ml-Fläschchen 1 Stück
11566365 4 ml-Fläschchen 1 Stück
11722594 12 x 75 mm-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11556365 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MAPK8960A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Stanze und Stanzenträgerplatte sowie Stanzverteiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 7-ml-Fläschchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen
Enthält Mehrfachstanze, 2 Trägergestelle für 7 ml-Fläschchen
Menge 1/Packung