Beschreibung
- Stanze und Stempel werden verwendet, um Filter aus acht Vertiefungen einer MultiScreen-Platte gleichzeitig zu entfernen und sie auf acht Szintillationsfläschchen zur Szintillation oder Gammaradioskopie-Erkennung zu verteilen
- Entfernung einzelner Filter aus den Wells, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Geeignet für alle MultiScreen-Platten mit Durapore Membran aus PVDF; Membranen aus Cellulosemischester (HA) und Glasfasermembranen müssen beim Stanzen von der Platte nass sein
- Mehrfachstanze mit Stanze und Trägerplatte sowie Stanzverteiler
Bestellinformation
Einweg-Stanzspitzen für Mehrfachstanze sind erhältlich. Es sind drei Stanzkits erhältlich—, die jeweils mehreren Stanzen und Träger-Racks umfassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stanzspitze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen |
| Menge | 50/Karton |