Learn More
Merck MultiScreen-PH 96-well Filtrationsplatte, opakes Barex/TiO2, unsteril (VE=50St)
Artikelnummer. 10248390 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,65 μm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10248390 0,65 μm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10248390 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MAPHN0B50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zuverlässige Hilfsmittel für die Wirkstoffentwicklung und die biowissenschaftliche Forschung
  • Negativ geladene Phosphocellulose
  • Geringe Protein-/Nukleinsäurebindung
  • Lichtundurchlässig
  • Nicht steril
Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten, Enzymassays, Bindung positiver Ladungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Undurchsichtig
Material Barex/TiO2
Material (Membran) Phosphocellulose
Porengröße 0,65 μm
Sterilität Unsteril
Filtercode PH
Filtrationsbereich 0,28 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten, Enzym-Assay, Bindung positiver Ladung, zuverlässige Hilfsmittel für Fortschritte in der Wirkstoffentwicklung und der biowissenschaftlichen Forschung
Volumen (angloamerikanisch) 0.001 bis 0.008 oz.
Volumen (metrisch) 0,05 bis 0,25 ml
Abmessungen (L x B x H) 12.8 x 8.55 x 1.44 cm (5.03 x 3.3 x 0.56 in.)
Länge (angloamerikanisch) 5.03 Zoll
Länge (metrisch) 12,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 3.3 Zoll
Breite (metrisch) 8,55 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.56 Zoll
Höhe (metrisch) 1,44 cm