Learn More
Merck MultiScreen™ Basis-Kit für Vakuumverteiler
Filter zum Ablassen von Standard-Mehrfachwell-Platten, Deepwell-Platten oder unterdimensionierten Platten
Marke:  Merck MAVM0960R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11586365
  • 3200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Basis, Standardring, Dichtungspaar, Haltegitter, Vakuummeter, Ein/AUS-Ventil, Vakuumsteuerung und externe Schläuche
Beschreibung
Beschreibung
  • Keine inneren Teile, die Verschleiß oder Beschädigung unterliegen
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse: Der Roboterarm kann den Ring entfernen, auf die Platte zugreifen und dann den Ring wieder anbringen
Spezifikation
Spezifikation
HDPE-Basis, Nylon-Standardring mit EPDM-Dichtungen, Stützgitter, FEP-gefütterten Tygon™ Schläuchen, Ventilen und Manometer
12,2 cm
6,6 cm
4,8 x 6 x 2,59 in. (12,2 x 15,2 x 6,6 cm)
15,2 cm