Learn More
Merck Zubehör für Patchtest-Kit
Artikelnummer. 10547651 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Dichtung für Feststellring
Feststellring für Trichter
Filterhalter
Filterhalterstütze mit Sockel aus Edelstahl
Naval Flüssigkeitsfarbenlehre
Probenflasche
Schlauch für Vakuum
Spenderflasche für Lösungsmittel
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10547651 Feststellring für Trichter 1 Stück
10707291 Dichtung für Feststellring 5 Stück
10089840 Filterhalter 1 Stück
10717481 Spenderflasche für Lösungsmittel 1 Stück
10747671 Probenflasche 1 Stück
10032473 Filterhalterstütze mit Sockel aus Edelstahl 1 Stück
10667493 Naval Flüssigkeitsfarbenlehre 1 Stück
10192061 Schlauch für Vakuum 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10547651 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX2004701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    182.00 € / 1 Stück
    Sparen 7.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Der MilliporeSigma Das Patch Test Kit ist eine Komplettlösung für die Probenahme und Analyse von kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien in großen Mengen, Kesselwasser und Schmierölen im Feld. Es ermöglicht die Erkennung signifikanter Reinheitsveränderungen durch zuverlässige, sensitive, kolorimetrische Analysen. – Überwacht schnell die Partikelverunreinigung in kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. – Die Farbskala des Filters und die Partikelbewertungsskalen entsprechen anerkannten Standard-Verunreinigungswerten. – Erkennt signifikante Reinheitsveränderungen durch zuverlässige und sensitive Testergebnisse. – Inklusive Filtern für 100 Tests. Merkmale und Vorteile:• Enthält ausreichend Verbrauchsmaterial für 100 Tests• In einem leichten, einfach zu transportierenden Koffer untergebracht• Die Farbbewertung der Filter und die Partikelbewertungsskalen entsprechen anerkannten Standardkontaminationsstufen. Anwendungsbereiche: Kontaminationsanalyse von kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Schmierölen und verwandten Produkten vor Ort. Kit-Katalognummer XX6504730 Patch-Test-Kit. Komponenten: PD1504700 PetriSlides für die Kontaminationsanalyse, SMWP02500 MF-Millipore Membranfilter, 5.0 μm, 25 mm, weiß, einfarbig, 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5.0 μm, 47 mm, weiß, glatt, 100XX6200006P Filterpinzette, stumpfes Ende, EdelstahlXX6200035 Handvakuumpumpe, EdelstahlXX6300120 Patch-Test-Filterhalter-BaugruppeXX6504704 Lösungsmittel-DosierflascheXX6504707 Swinnex 25 mm mit Gegendrucksieb XX6504709 PVC-Flasche, 120 ml XX6504710 Vakuumschlauch, 1/8 in., Fluorelastomer XX6504713 Farbskala für Marineflüssigkeiten 1 Ersatzteile Klare Sortierung & Filterung XX2004701 Trichter-Verschlussring XX2004703 Dichtung, PTFE XX4004714 Dichtung für Verschlussring, PTFE XX6300123 O-Ring, 2-233, Buna-N XX6504708 Edelstahl-Halterung mit Sockel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Patch-Testkit
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Feststellring für Trichter