Learn More
Merck Pellicon™ XL Geräte
Artikelnummer. 11943926 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
5 kDa
pH-Bereich:
1 bis 14
2 bis 21
2 bis 21
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO pH-Bereich unitSize
11943926 5 kDa 1 bis 14 1 Stück
10184739 10 kDa 1 bis 14 1 Stück
13197494 30 kDa 2 bis 21 -
12801666 10 kDa 2 bis 21 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11943926 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PXB005A50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Tangentialflussfiltervorrichtung mit kleinem Volumen
Entwickelt für die Prozessentwicklung und Probenvorbereitung mit einem optimalen Verarbeitungsvolumen von 50 bis1000 ml.
  • Echte lineare Skalierbarkeit mit demselben Fließweg und derselben Kanallänge/-höhe wie andere etablierte Pellicon-Produkte
  • Kann mit Peristaltikpumpe oder Labscale™ TFF-System betrieben werden. Robuste thermoplastische (Polypropylen-)Konstruktion
  • Kontrollierte Kanalhöhe
  • Auswahl zwischen zwei Membranen: BioMax™ PES (Polyethersulfon) oder Ultracel™ PLC (Verbundstoff aus regenerierter Zellulose)
Konzentration und Entsalzung von Proteinen, Pufferaustausch, Depyrogenierung, Klärung und Vorbereitung von Material für klinische Studien.
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Material Polypropylen
MWCO 5 kDa
Porengröße 100 μm
Filtrationsbereich 50 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinreinigung, analytische Probenvorbereitung
Enthält Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Maximaler Eingangsdruck 80 psi bei 50 °C
pH-Bereich 1 bis 14
Menge 1/Packung
Rückführrate 0,03 bis 0,05 l/min
Typ Pellicon XL Ultrafiltrationsgerät
Arbeitsvolumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen (metrisch) Verzögerung 3,2 ml
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 ml
Abmessungen (L x B) 18,8 x 3cm (7,4 x 1,2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7,4 in.
Länge (metrisch) 18,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,2 in.
Breite (metrisch) 3 cm