Learn More
Merck Pellicon™ XL Geräte
Artikelnummer. p-117433 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
5 kDa
pH-Bereich:
1 bis 14
2 bis 21
2 bis 21
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11943926
Marke: Merck PXB005A50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Tangentialflussfiltervorrichtung mit kleinem Volumen
Entwickelt für die Prozessentwicklung und Probenvorbereitung mit einem optimalen Verarbeitungsvolumen von 50 bis1000 ml.
  • Echte lineare Skalierbarkeit mit demselben Fließweg und derselben Kanallänge/-höhe wie andere etablierte Pellicon-Produkte
  • Kann mit Peristaltikpumpe oder Labscale™ TFF-System betrieben werden. Robuste thermoplastische (Polypropylen-)Konstruktion
  • Kontrollierte Kanalhöhe
  • Auswahl zwischen zwei Membranen: BioMax™ PES (Polyethersulfon) oder Ultracel™ PLC (Verbundstoff aus regenerierter Zellulose)
Konzentration und Entsalzung von Proteinen, Pufferaustausch, Depyrogenierung, Klärung und Vorbereitung von Material für klinische Studien.
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration BioMax-5
Format Cassette
Material Polypropylen
MWCO 5 kDa
Porengröße 100 μm
Filtrationsbereich 50 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinreinigung, analytische Probenvorbereitung
Enthält Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Maximaler Eingangsdruck 80 psig bei 50 °C
pH-Bereich 1 bis 14
Menge 1/Packung
Rückführrate 0,03 bis 0,05 l/min
Typ Pellicon XL Ultrafiltrationsgerät
Arbeitsvolumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen (metrisch) Verzögerung 3,2 ml
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 ml
Abmessungen (L x B) 18,8 x 3cm (7,4 x 1,2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7,4 in.
Länge (metrisch) 18,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,2 in.
Breite (metrisch) 3 cm