Learn More
Merck Millipore Petrischalen und Petri-Pad™ Schalen
Mit oder ohne Saugeinlagen lieferbar
Marke:  Merck Millipore PD20047S5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11993856
  • 517.00 € / 600 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Bei flüssigen Medien Verwendung von sterilen Saugeinlagen (Bestellung Kat.-Nr. AP10 047 S0, 47 mm sterile Einlagen oder AP10 045 S1, Millipore Einlagenspender mit sterilen Einlagen)
Beschreibung
Beschreibung
Available with or without absorbent pads
Petrischalen
  • Sterilisierte Petrischalen in der Größe 47 mm
  • Geeignet für feste Agarmedien
  • Die Schalen sind aus Polystyrolguss gefertigt
Petrischalen mit Pad
  • Die vorsterilisierten Einwegschalen in der Größe 47 mm sind mit sterilisierten Saugeinlagen bestückt
  • So lassen sich Aufwand und Kosten für das Bestücken mit Einlagen einsparen und Kontaminationen vermeiden
  • Die Einlagen bestehen aus reiner Zellulose