Learn More
Merck PureProteome™ Magnetische Ständer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 x 15 ml konische Röhrchen
8 x 1,5 oder 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PureProteome Magnetständer
- Isolierung von magnetischen Partikeln aus bis zu acht Röhrchen mit 1.5 oder 2.0 ml
- Mit abnehmbarem Magnetstab und einzigartiger Vortex-Schnittstelle
- Die Vortex-Schnittstelle arbeitet mit einem oben flachem Vortex-Mischer mit 3.5 in. (8.89 cm) Durchmesser, um eine gründliche Durchmischung zu ermöglichen, ohne dass Röhrchen aus dem Ständer entfernt werden müssen
- Für die Verwendung mit PureProteome Magnet-Beads in Affinitätsaufreinigungen
- Ausgestattet mit einem starken trapezförmigen Magneten zum effizienten Einfangen von bis zu 750 μl PureProteome Magnet-Beads
- Der abgewinkelte Ständer kann zwei konische 15 ml-Röhrchen für einfaches Pipettieren und Betrachten aufnehmen
Aufreinigung mit magnetischen Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 8 x 1,5 oder 2 ml-Röhrchen |
| Menge | 1/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung mit magnetischen Beads |
| Typ | Magnetfuß |