Learn More
Merck PureProteome™ Magnetische Ständer
Product Code. 12561219
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 x 15 mL Conical Tubes
8 x 1.5 or 2 mL Tubes
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
12561219 2 x 15 mL Conical Tubes 1 Stück
11760644 8 x 1.5 or 2 mL Tubes 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12561219 Supplier Merck Supplier No. LSKMAGS15
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur schnellen und einfachen Isolierung von magnetischen Partikeln
PureProteome Magnetständer
  • Isolierung von magnetischen Partikeln aus bis zu acht Röhrchen mit 1.5 oder 2.0 ml
  • Mit abnehmbarem Magnetstab und einzigartiger Vortex-Schnittstelle
  • Die Vortex-Schnittstelle arbeitet mit einem oben flachem Vortex-Mischer mit 3.5 in. (8.89 cm) Durchmesser, um eine gründliche Durchmischung zu ermöglichen, ohne dass Röhrchen aus dem Ständer entfernt werden müssen
PureProteome Magnetständer, 15 ml
  • Für die Verwendung mit PureProteome Magnet-Beads in Affinitätsaufreinigungen
  • Ausgestattet mit einem starken trapezförmigen Magneten zum effizienten Einfangen von bis zu 750 μl PureProteome Magnet-Beads
  • Der abgewinkelte Ständer kann zwei konische 15 ml-Röhrchen für einfaches Pipettieren und Betrachten aufnehmen
Aufreinigung mit magnetischen Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 1/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung mit magnetischen Beads
Typ Magnetfuß
Kapazität (metrisch) 2 x 15 mL Conical Tubes