Learn More
Merck PureProteome™ Magnetische Beads, vernickelt
Artikelnummer. 11730353
Click to view available options
Menge:
10 ml
2 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11730353
Marke: Merck LSKMAGH02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Erträge, die mit anderen magnetischen Reinigungssystemen vergleichbar sind, und sie bieten gleichzeitig hohe Reinheitsgrade
  • Keine Lysat-Durchdringungl—Natürliche Zelllysate werden von magnetischen Beads verarbeitet.
  • Kurze Aufarbeitungszeit—Das gesamten Protokolls ist in unter einer Stunde abgeschlossen.
  • Hohe Kapazität—Bindung an 5 bis 15 mg Protein pro ml gelöster Beads
  • Hohe Affinität—Bindung kann in einem Puffer mit <5 mM EDTA erfolgen
  • Flexible Skalierung—Unterschiedliche Bead-Mengen ermöglicht verschiedene Proteinausbeuten.
  • Flexible Elution—native oder denaturierte Proteine
  • Automatisierbar—freihändiges Screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft 1 bis 5.5 mg/ml
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 10 μm
Menge 2 x 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von His-markiertem rekombinantem Protein
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, nickel(2+) salt