Learn More
Merck ReBlot Plus Kit und Reagenzien
Artikelnummer. 10721814
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Je
Produkttyp:
Western-Blot-Kit
Western-Blot-Stripping-Puffer
Westernblot-Stripping-Puffer
Packungsgröße:
1 Set
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge Produkttyp unitSize
10721814 50 mL Westernblot-Stripping-Puffer 50 Milliliter
11360250 Je Western-Blot-Kit 1 Set
10106803 50 mL Western-Blot-Stripping-Puffer 50 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10721814
Marke: Merck 2504
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Milde Antikörper-Stripperlösung (10X),50 ml; Starke Antikörper-Stripperlösung (10X),50 ml
Blots können bei Raumtemperatur innerhalb von etwa 15 Minuten von Antikörpern entbunden werden
Western Blotting ist ein häufig zur Anwendung kommendes Verfahren zur Untersuchung der Proteinfunktion und -lokalisierung. In der Regel werden Proteinproben auf SDS-PAGE elektrophorisiert und auf eine Membran wie Nitrozellulose oder Nylon übertragen, wo sie mit spezifischen Antikörpern untersucht werden. Im Gegensatz zu Nukleinsäure-basierten Technologien, die die Wiederverwendung von Southern und Northern Blots ermöglichen, war die Wiederverwendung von Western Blots schwierig.
  • In der Antikörper-Stripperlösung ist kein stechend riechendes β-Mercaptoethanol enthalten
  • Die Antikörperabscheidung erfolgt bei Raumtemperatur—eine Erwärmung der Blots ist nicht erforderlich
  • Blots können in 25 min wiederverwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Westernblot-Stripping-Puffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 50 mL
Konzentration 2 X
Kitinhalt 50 ml starke Antikörper-Stripping-Lösung 10X
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Re-Blot Plus Strong Solution (10X)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308-BEI Exposition oder falls betroffen .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, sodium azide