Learn More
Merck ReBlot Plus Kit und Reagenzien
Artikelnummer. 11360250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Je
Produkttyp:
Milder WB-Stripping-Puffer
Starker WB-Stripping-Puffer
Western-Blot-Kit
Packungsgröße:
1 Set
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp unitSize
11360250 Je Western-Blot-Kit 1 Set
10721814 50 mL Starker WB-Stripping-Puffer 50 Milliliter
10106803 50 mL Milder WB-Stripping-Puffer 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11360250 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. 2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 €
    364.15 € / 1 Sets
    Sparen 33.85 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Milde Antikörper-Stripperlösung (10X),50 ml; Starke Antikörper-Stripperlösung (10X),50 ml
Blots können bei Raumtemperatur innerhalb von etwa 15 Minuten von Antikörpern entbunden werden
Western Blotting ist ein häufig zur Anwendung kommendes Verfahren zur Untersuchung der Proteinfunktion und -lokalisierung. In der Regel werden Proteinproben auf SDS-PAGE elektrophorisiert und auf eine Membran wie Nitrozellulose oder Nylon übertragen, wo sie mit spezifischen Antikörpern untersucht werden. Im Gegensatz zu Nukleinsäure-basierten Technologien, die die Wiederverwendung von Southern und Northern Blots ermöglichen, war die Wiederverwendung von Western Blots schwierig.
  • In der Antikörper-Stripperlösung ist kein stechend riechendes β-Mercaptoethanol enthalten
  • Die Antikörperabscheidung erfolgt bei Raumtemperatur—eine Erwärmung der Blots ist nicht erforderlich
  • Blots können in 25 min wiederverwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Western-Blot-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge Je
Kitinhalt 50 ml Milde Antikörper-Stripping-Lösung 10X, 50 ml starke Antikörper-Stripperlösung 10X
Inhalt und Lagerung 4 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Re-Blot Plus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium azide