Learn More
Merck Scepter 2.0 Sensoren für automatisches tragbares Zytometer
Artikelnummer. 11502134 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Öffnungsweite:
40 μm
60 μm
60μ m
Zellgröße:
4 bis 12 μm
8 bis 25 μm
Partikelgröße:
3 bis 18 μm
6 bis 36 μm
Betriebszyklen:
10.000 bis 500.000 Partikel/ml
50.000 bis 1.500.000 Partikel/ml
Packungsgröße:
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11502134
Marke: Merck PHCC40050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz im automatischen Scepter 2.0 Hand-Zellenzähler (Kat.-Nr. PHCC20040) vorgesehen. EMD Millipore Scepter 2.0 Zytometer-Sensoren stellen genaue, reproduzierbare Zählergebnisse sicher und eliminieren Pipettierfehler und ungleichmäßige Beladungen mit Probenmaterial. Lieferbar mit zwei verschiedenen Durchlässen für die Zellzählung von 4 bis 25 μm.
  • Mit einer mikrostrukturierten, zellsensitiven Zone, die eine Unterscheidung nach Zellgröße und Zellvolumen bis hinunter zur Submikron- und Subpikoliterauflösung ermöglicht
  • Mit präzise gebohrter Öffnung, durch die die Zellen laufen und gezählt werden
  • Zählt nach dem Coulter-Prinzip der Impedanzveränderungen über den von den Sensorelektroden ermittelten Strom
  • Gewährleistet reproduzierbare Zählungen, indem jedes Mal genau 50 μl der Probe in den Mikrokanal für das Liquid Handling gezogen werden
  • Verhindert Pipettierfehler und ungleichmäßige Probenbeladung durch präzise Kanäle für das Liquid Handling
  • 40 μm-Blendensensor
    • Kann Zellen zwischen 4 und 12 μm Durchmesser und Partikel zwischen 3 und 17 μm Durchmesser zählen
  • 60 μm-Blendensensor
    • Kann Zellen zwischen 8 und 25 μm Durchmesser und Partikel zwischen 6 und 36 μm Durchmesser zählen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Scepter-Sensoren
Analysezeit <30 s
Öffnungsweite 40 μm
Kapazität (metrisch) 100μL
Zellgröße 4 bis 12 μm
Hauptspeicher Speichert bis zu 72 Zählungen
Betriebszyklen 50.000 bis 1.500.000 Partikel/ml
Partikelgröße 3 bis 18 μm
Menge 50er-Packungen
Probentyp CHO-Zellen, HeLa-Zellen und embryonische Mausstammzellen können für Zählungen von Subpopulationen in mononukleären Zellpräparationen mit peripherem Blut verwendet werden
Testmethoden Automatisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellzählungen und Histogrammprofile von Zellpopulationen
Zur Verwendung mit (Geräte) Scepter 2.0 automatisierter Hand-Zellzähler