Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System
Artikelnummer. 13208319 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
2.95, 5.31 Zoll
3.3 Zoll
5.31 Zoll
Länge (metrisch) Gel:
13,5 cm
8,4 cm
8,4, 13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel:
2.95 Zoll
2.95, 3.34 Zoll
3.34 Zoll
Breite (metrisch) Gel:
7,5 cm
7,5, 8,5 cm
8,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gel Länge (metrisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Breite (metrisch) Gel unitSize
13208319 5.31 Zoll 13,5 cm 3.34 Zoll 8,5 cm 1 Stück
13298309 3.3 Zoll 8,4 cm 2.95 Zoll 7,5 cm 1 Stück
13238319 2.95, 5.31 Zoll 8,4, 13,5 cm 2.95, 3.34 Zoll 7,5, 8,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13208319 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SNAP2MIDI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 €
    2012.32 € / 1 Stück
    Sparen 192.68 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Produziert Blots von sehr hoher Qualität – immer
Das schnelle, vielseitige SNAP i.d. 2.0 System wurde entwickelt, um die dreidimensionale Reagenzienverteilung vollständig auszunutzen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Western Blot-Verfahren, bei dem Diffusion das wichtigste Mittel für den Transport von Reagenzien ist, nutzt das SNAP i.d. 2.0 System ein Vakuum, um Antikörper und Puffer aktiv durch die Membran zu drücken. Diese fortschrittliche Technologie fördert die Antigenbindung und das gründliche Waschen, sodass Sie die Bedingungen beim Western Blot-Verfahren besser optimieren können.
Das EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssystem verkürzt die Zeit für das Blockieren, Waschen und Antikörperinkubationen auf 30 Minuten, sodass Sie die Immundetektionsbedingungen für qualitativ hochwertigste Ergebnisse optimieren können.
  • Die einzigartige vakuumgesteuerte Technologie und ein integrierter Durchflussverteiler drücken die Reagenzien aktiv durch die Membran und sorgen so für eine gleichmäßige Verteilung
  • Zwei Blot-Haltergrößen für die Gelgrößen Mini (ca. 7.5 x 8.4 cm) (Kat. Nr. SNP2BHMN100) oder Midi (8.5 x 13.5 cm) (Kat. Nr. SNP2BHMD100) Gels und zwei Blot-Halter können parallel betrieben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Proteinnachweissystem Mini
Enthält Detektionsbasis, 2 Midi Blot-Halterahmen, 2 Antikörpersammelschalen, Vakuumschläuche, Rollpad und Blot-Walze, 2 Benetzungsschalen und eine Kurzanleitung
Lagerungstemperatur (metrisch) Raumtemperatur
Länge (angloamerikanisch) Gel 5.31 Zoll
Länge (metrisch) Gel 13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 3.34 Zoll
Breite (metrisch) Gel 8,5 cm