Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holders
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
3.3 Zoll
5.31 Zoll
Länge (metrisch) Gel:
8,4 cm
13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel:
2.95 Zoll
3.34 Zoll
Breite (metrisch) Gel:
7,5 cm
8,5 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Proteindetektionssysteme (Kat. Nr. SNAP2MM)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Proteinnachweissystem Mini |
| Typ | Blot-Halter |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 3.3 Zoll |
| Länge (metrisch) Gel | 8,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Gel | 2.95 Zoll |
| Breite (metrisch) Gel | 7,5 cm |