Learn More
Merck Zubehör aus Edelstahl
Artikelnummer. 10729591 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Filterstützsieb
Gegendrucksieb
HP Support-Bildschirm
O-Ring
Stützsieb für Rührzellen
Underdrain-Abschirmung
Material:
Edelstahl
Edelstahl (316)
Edelstahlabschirmung
Glasfaserverstärktes Polypropylen
PTFE-beschichteter Edelstahl
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10729591
Marke: Merck XX4404703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit Einlassdrücken von 20 bis 700 bar
Xx4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4404700
Edelstahlfilter, Je nach verwendetem Filtertyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Typ Gegendrucksieb
Innendurchmesser (metrisch) 47 mm