Learn More
Merck Zubehör aus Edelstahl
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit Einlassdrücken von 20 bis 700 bar
55.25 € - 600.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10729591
|
Merck
XX4404703 |
Screen |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673012
|
Merck
XX4304701 |
O-Ring |
198.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10419532
|
Merck
XX4504704 |
Filterstützsieb |
496.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10029810
|
Merck
XX4404702 |
HP Stützsieb mit PTFE-Beschichtung |
600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10634552
|
Merck
XX4204708 |
Gegendrucksieb |
493.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10460103
|
Merck
XX4204709 |
Stützsieb für Rührzellen |
87.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10741263
|
Merck
5614 |
Unter dem Ablaufsieb |
55.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Differenzialdruck hängt von verwendeten Filtertyp ab
- Alle Filterhalter können bei Verwendung von PTFE-beschichteten Stützsieben mit Filter autoklaviert werden
- 47mm-Edelstahlhalterung ist mit einem Gegendruckstützsieb ausgestattet
- 47mm-Hochdruckhalterung aus Edelstahl ist mit einem vorgeschalteten Filterstützsieb zur Gegendruckabsicherung des Filters ausgestattet
47mm Standard
- Dichtungen: Silikon
- Filtrationsbereich: 13.8 cm2
- Vorfilterdurchmesser: 22 mm
- Maximaler Eingangsdruck: 19 bar
- Einlass/Auslass: 1/4 in. NPTF
- Durchmesser x Höhe: 7.6 x 2.7 cm
- Dichtungen: Fluoroelastomer
- Filtrationsbereich: 9.6 cm2
- Vorfilterdurchmesser: 42/47 mm
- Maximaler Eingangsdruck: 689 bar
- Einlass/Auslass: 7/16 in.-20 (UNF-3B) weiblich
- Durchmesser x Höhe: 8.6 x 4.4 cm
Edelstahlfilter, † Je nach verwendetem Filtertyp.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm | |
Nicht steril |