Learn More
Merck In-Line-Filterhalter aus Edelstahl, 47 mm
Artikelnummer. 10666741 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser: 47 mm, Material: Edelstahl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10666741 Durchmesser: 47 mm, Material: Edelstahl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10666741 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX4404700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In-Line Edelstahl-Filterhalter zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei Eingangsdrücken von 20 bis 700 bar.
Anwendungsbereiche:
  • In-Line Edelstahl-Filterhalter werden üblicherweise zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei Eingangsdrücken von 20 bis 700 bar eingesetzt.
  • Der Differenzialdruck hängt von verwendeten Filtertyp ab.
  • Alle Filterhalter können autoklaviert werden.
Edelstahlfilter, Je nach verwendetem Filtertyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) In-Line-Filterhalter
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 13,8 cm2
Max. Druck 20 bar
Nenndruck 20 bar
Typ Filterhalter
Höhe (angloamerikanisch) 1,1 in.
Höhe (metrisch) 2,7 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) Filter 47 mm
Innendurchmesser (metrisch) 7,6 cm