Beschreibung
YY3014236 Edelstahl-Filterhalter 142 mm:
- Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Ultrareinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen durch Druckfiltration konzipiert.
- Mit PTFE beschichtete Trägersiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingesetzten Membranen.
Ersatzteile:
- YY2004076 Schlauchverbinder, 1,5 in. Tri-Clamp auf 0,5 in. Schlauch (12,7 mm) Innendurchmesser (1 Stück)
- YY3029366 Entlüftungs-/Überdruckventil, 8,6 bar (125 psi) (1 Stück)
- YY2214257 Handgriff (1 Stück, 3 benötigt)
- YY2004055 Dichtung, 1,5 in. Silikon-Tri-Clamp (10er-Packung, 2 Stück erforderlich)
- YY2004045 Klemme, 1,5 in. Dreifachklemme (4er-Pack, 2 Stück erforderlich)
- YY3014234 Filterträgersieb, einseitig PTFE-beschichtet (1 Stück)
- YY2214258 Unterdrainagestütze (1 Stk.)
- YY3029307 Strömungsumlenker (1 Stück)
- 2198 Steckdosenplatte (1 Stück)
- YY2214251 Beine mit Kappen (3), Innensechskantschrauben (3), 3/16-in.-Innensechskantschlüssel (1)
- YY2214253 O-Ring, PTFE (1 Stück)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stehender Filterhalter |
| Material | Edelstahl (316) |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | Beine aus eloxiertem Aluminium |
| Typ | Filterhalter |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10,62 in. |
| Höhe (metrisch) | 27 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 7,25 in. |
| Mehr anzeigen |