Learn More
Merck Filterhalter 90 mm, Edelstahl
Artikelnummer. 10430031 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser: 90 mm, Material: Edelstahl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10430031 Durchmesser: 90 mm, Material: Edelstahl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10430031 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. YY3009000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Zubehör:
  • XX4204708 Entlüftungs-/Überdruckventil
  • YY3009053 O-Ringe, 90 mm Filtergehäuse, PTFE
  • YY3009054 Trägersieb, PTFE-beschichtet
  • YY2209058 Unterflur-Drainagestütze, 90 mm
  • YY2209059 Stützbeine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Stehender Filterhalter
Material Edelstahl (316)
Sterilität Unsteril
Enthält Beine aus eloxiertem Aluminium
Typ Filterhalter
Höhe (angloamerikanisch) 6,75 in.
Höhe (metrisch) 17,1 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,75 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 4,75 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12,1 cm