Learn More
Merck Dickes Absorptionspad, 34 mm
Artikelnummer. 10721981 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Zellulose
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
10721981 Zellulose 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10721981 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. AP30034P0
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stützkissen aus Cellulose erhöhen die Durchflussrate und den Durchsatz
Zur Verstärkung der Filter in Millipore Monitoren werden für die Kontaminationsanalyse Stützkissen aus Zellulose verwendet. Mit Nährmedium gesättigt, können sie auch zur Kultivierung von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden. Um Durchflussrate und Durchsatz zu erhöhen, können unsere gewebten Maschenabstandshalter zwischen Filtern in einer seriellen Filtration platziert werden, um ein Verstopfen der Poren des vorgelagerten Filters durch den nachgeschalteten Siebfilter zu verhindern. Merkmale und •Vorteile: Vermeidung von Membranschäden bei hohem Druck oder schnellen Durchflussbedingungen• Abstandshalter ermöglichen die Kombination mehrerer Filtrationsstufen in einem einzigen Prozessschritt und sparen so Zeit. Anwendungsbereiche: Luftüberwachung, Umweltüberwachung, Überwachung von Aerosolkontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Zellulose
Typ Dickes Absorptionspad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verstärkung von Filtern für die Kontaminationsanalyse sowie für die Kultivierung von Mikroorganismen auf Membranen
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,33 in.
Durchmesser (metrisch) 3,4 cm