Learn More
Merck Ultrafiltrationsscheiben, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenerierte Cellulose
Artikelnummer. 10044580 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10044580
Marke: Merck PLGC04710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerierte Cellulose
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerierte Cellulose
Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES). Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und -durchmessern erhältlich. Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden die mit Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen. Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 μm, 0,22 μm und 0,45 μm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich. Merkmale und Vorteile:• Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm • Ultracel™, Durapore™ und BioMax™ Membranen sind in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen • Kompatibel mit Amicon™ Mischzellen Anwendungen: Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Material (Membran) Regenerierte Cellulose
MWCO 10 kDa
Filtercode PLGC
Filtrationsbereich 17,3 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Gehäusematerial Regenerierte Cellulose (RC)
Menge 10Pack
Typ Ultrafiltrationsscheibe
Durchmesser (metrisch) Filter 4,7 cm