Learn More
Merck Ultrafiltrationsscheiben, 100 kDa NMW, BioMax Polyethersulfon
Artikelnummer. 12613836 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
25 mm
44,5 mm
76 mm
Filtrationsbereich:
13,4 cm2
4,1 cm2
41,8 cm2
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12613836
Marke: Merck PBHK07610
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
100 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon. Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl.
Empfohlen zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien. Biomax Ultrafiltrationsmembranscheiben sind mit Amicon™ Rührzellen kompatibel.
Montieren Sie Ihre Amicon Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES). Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und Durchmessern erhältlich.
Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale & Vorteile
  • Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
  • Ultracel™, Durapore™ und Biomax™ Membranen sind in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen
  • Kompatibel mit Amicon™ Mischzellen
Anwendungen:
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Material PES
MWCO 100.000 MWCO
Filtercode PBHK
Filtrationsbereich 41,8 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Gehäusematerial PES
Menge 10Pack
Typ Ultrafiltrationsscheibe
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 76 mm