Beschreibung
Aus regenerierter Zellulose mit sehr geringer spezifischer Bindung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Besonders geeignet für Proteine, Oligonukleotide und Viren. Erhältlich in Trenngrenzen von 10000 bis 100000 NMGG zur Rückhaltung von Wachstumsfaktoren, Hormonen, Albumin, Hämoglobin, Enzymen, IgE, IgG, IgM, Viren, Latex-Beads, Kolloiden und Zellen. Für den Einsatz in Amicon Rührzellen.
MWCO: 100000 Da
φ: 44,5mm
MWCO: 100000 Da
φ: 44,5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Adsorptiv |
| Material (Membran) | Regenerated Cellulose |
| MWCO | 100.000 NMWL |
| Filtercode | YM-100 |
| Filtrationsbereich | 13,4 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung |
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Ultrafiltrationsscheibe |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 4,45 cm |