Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
2-Wege-Ventil, 1/8 Zoll NPTM
Belüftungs-/Entlastungsventil
Kolben mit O-Ringen, Wischerdichtung
Luer-Lock-Anschluss 1/8 Zoll NPTF
O-Ringe für Kolben, Wischerdichtung
O-Ringe für Zylinder
Stützsieb, 90 mm
Swagelok Buchse mit Schnellkupplung
Swagelok Stecker mit Schnellkupplung
Tedlar Beutel
Tedlar Beuteladapter
ZHE Tight Spritze, 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle |
| Material | Edelstahl (316) |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | 2-Wege-Ventil, 1/8 Zoll NPTM |