Learn More
Brady™ EMEA SFID Suite for Brady Workstation
Click to view available options
:
EMEA SFID Suite
Beschreibung
- For Use With (Equipment): BBP11, BBP12, BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP72, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, J2000, J4000, J5000, i3300, i5100, i7100, i7500, M611, PR Plus, S3000, S3100, GlobalMark 2 Multicolor, Inkjet Printers, IP Series, Laser Printers, THT 76 mm Core Printers, Wraptor A6500, Wraptor, M410, M510
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Software |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Label Printers |
| Format | E-Mail mit Aktivierungscode |
| Sprachen | Bulgarisch;Chinesisch (vereinfacht);Chinesisch (traditionell);Kroatisch;Tschechisch;Dänisch;Niederländisch;Englisch (US);Estnisch;Finnisch;Französisch;Deutsch;Ungarisch;Italienisch;Japanisch;Koreanisch;Norwegisch;Polnisch;Portugiesisch;Rumänisch;Russisch;Slowakisch;Slowenisch;Spanisch (Mexiko);Spanisch;Schwedisch;Türkisch;Vietnamesisch |
| Softwaretyp | Sign and Label Design Software |
| Alternate Part Number | BWS-SFIDS-EMEA-EM |