Learn More
Gibco™ EMEM
Artikelnummer. 16209961
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16209961 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16209961 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 670086
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM)
Enthält phenolrote, nicht essenzielle Aminosäuren, 1 mM Natriumpyruvat, 2 mM L-Glutamin, 1 g/l Glucose und 1,5 g/l Natriumbikarbonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Protect from light, 2°C to 8°C
Form Flüssig
Produkttyp Basal Media
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Menge 500 ml