Learn More
Invitrogen™ Luminescence Enhancer For Solution Assays, Emerald-II™ Enhancer
Artikelnummer. 12684315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12684315 2500 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12684315 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T2115
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Emerald-II Chemolumineszenz-Verstärker verringert das Quenchen in wässrigen Lösungen deutlich und optimiert die Wellenlänge der Lichtemission.
The Emerald-II chemiluminescence enhancer significantly reduces aqueous quenching and tunes the wavelength of light emission.
Der Emerald-II Chemolumineszenz-Verstärker verringert das Quenchen in wässrigen Lösungen deutlich und optimiert die Wellenlänge der Lichtemission.
• Wässrige Umgebungen reduzieren die chemolumineszente Signalintensität von 1,2-Dioxetan-Substraten durch wasserinduziertes Quenchen; Chemolumineszenz-Verstärker erhöhen die Emissionseffizienz der Lichtproduktion durch Trennen des Wassers von der Stelle der chemolumineszierenden Signalproduktion
• Chemisch optimierte Formulierungen verbessern die Signalintensität in lösungsbasierten Anwendungen mit Substratlösungen auf Dioxetan-Basis (CSPD™, CDP-Star™, Galacton™, Galacton-Plus™, Galacton-Star™ oder NA-Star™ Substrate)
• Die Wahl des Emerald-II Verstärkers erleichtert die Assay-Entwicklung, da Anwender Intensität und Wellenlänge des Assay-Signals der Lichtemission optimieren können
Optimieren der Chemolumineszenz-Signale
Emerald-II Chemolumineszenz-Verstärker sind wesentliche Bestandteile von Röhrchen- oder Mikrotiterplatten-Assays und reduzieren so den Effekt des wässrigen Quenching erheblich. Wellenlängen der Lichtemission werden ebenfalls durch Verstärker eingestellt. Der Emerald-II Verstärker verschiebt die maximale Lichtemission von 475 nm auf 461 nm, was allein bei Dioxetan beobachtet wird. Die Verwendung von Emerald-II Verstärker kann einen breiten dynamischen Bereich erzeugen, da die Sättigung des Photodetektors bei höheren Probenkonzentrationen weniger wahrscheinlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2500 Assays
Format Flüssig
Produktlinie EMERALD-II, NovaBright
Substrat Alkalische Phosphatase
Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Inhalt und Lagerung Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Versandbedingung Raumtemperatur