missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EML1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-38601-25ul

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18675965

  • 280.00 € / 25 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

EML1 Polyclonal specifically detects EML1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

EML1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
O00423
EML1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SGVRKETAVPATKSNIKRTSSSERVSPGGRRESNGDSRGNRNRTGSTSSS
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
echinoderm microtubule associated protein like 1, ELP79, EMAP1, EMAP-1, EMAPechinoderm microtubule-associated protein-like 1, EMAPL1, EMAPLhuEMAP-1, FLJ45033, HuEMAP, HuEMAP-1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
2009
Human
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.