Learn More
EML1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18296290 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18296290 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18296290
Marke: Novus Biologicals NBP130956
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
EML1 Polyclonal specifically detects EML1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EML1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias echinoderm microtubule associated protein like 1, ELP79, EMAP1, EMAP-1, EMAPechinoderm microtubule-associated protein-like 1, EMAPL1, EMAPLhuEMAP-1, FLJ45033, HuEMAP, HuEMAP-1
Gensymbole EML1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human EML1. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2009
Testspezifität Tested in Human, Mouse, Monkey, and Rat. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Zebrafish (85%). Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG