Learn More
3M™ Emphaze™ AEX Hybrid Purifier EMP301AEX020R
Artikelnummer. 17120416
Click to view available options
:
Length: 6.9 cm
Artikelnummer. 17120416
Marke: 3M™ 7100158433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Emphaze™ AEX Hybrid Purifier EMP301AEX020R removes impurities in biopharmaceutical process streams such as DNA, host cell proteins (HCP), and viruses.
  • Reduces turbidity, HCP, DNA and bioburden
  • Excellent throughput and mAb recovery
  • Enhanced capture column performance and protection
  • All-synthetic
  • Single-use
Spezifikation
Flussrate 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Absorptive depth filtration, endotoxin removal
Max. Temperatur (metrisch) 40°C
Typ Filterkapsel
Länge (metrisch) 6.9 cm
Höhe (metrisch) 4.5 cm
Durchmesser (metrisch) 7.7 cm