Learn More
BIOTIX™ Leer Optimus Gestell für CleanPak und Tip Eject Reloads
Description
- Verschlussclip zur Sicherung der Spitzen während des Transports
- Vollständiges 180-Grad-Scharnierdesign für bequemes Mehrkanalpipettieren
- SBS Die Grundfläche kann als automatisiertes Reservoir mit 96 Bohrungen und pyramidenförmigen Bohrungen genutzt werden.
- Vollständig autoklavierbar für mehrfache Verwendung mit CleanPak und Tip Eject-Nachladungen
Informations sur la commande
10 Racks/Packung
Certifications
ISO 9001:2015, Zertifiziert frei von DNASE, RNASE, Endotoxinen/Pyrogenen, PCR-Inhibitoren. Das sterilisierte Produkt ist bis zu einem Salzgehalt von 10^-3 zertifiziert.
Spécification
Spécification
| Beschreibung | 10-300 μL Optimus Leeres Gestell |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Aufnahmevermögen | Pipettenspitzen |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 96 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | uTIP Und xTIP4 Neuladen |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?