missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMR3 Antibody (3D7), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18211090 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18211090 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18211090

Marke: Novus Biologicals NB10065935V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

EMR3 Monoclonal specifically detects EMR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EMR3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3D7
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Flow Cytometry
Gen-Zugriffsnummer Q9BY15
Gen-Alias egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 3, EGF-like module receptor 3, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3, egf-like module-containing mucin-like receptor 3
Gensymbole EMR3
Wirtsspezies Armenian Hamster
Immunogen ARHO-EMR3-CD97 (EGF1) transfectants.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84658
Testspezifität NB100-65935 recognizes human epidermal growth factor (EGF) module-containing mucin-like hormone receptor 3 (EMR3), which is a 56kD member of the EGF-7 transmembrane (TM7) family of adhesion receptors. EMR3 is expressed at the cell surface as a heterodimer. The molecule is predominantly expressed on granulocytes, and at lower levels on mature myeloid cells, monocytes and dendritic cells. EMR3 is absent on lymphocytes, haematopoietic stem cells and myeloid progenitors. Studies suggest that the EMR3 molecule is up-regulated during late stages of neutrophil differentiation and is a marker for terminally differentiated cells. The exact functions of EMR3 and its ligands have not yet been determined.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.