missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMR3 Antibody (3D7), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569443 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18569443 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18569443

Marke: Novus Biologicals NB10065935H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

EMR3 Monoclonal antibody specifically detects EMR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EMR3
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 3D7
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 3, EGF-like module receptor 3, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3, egf-like module-containing mucin-like receptor 3
Wirtsspezies Armenian Hamster
Immunogen ARHO-EMR3-CD97 (EGF1) transfectants.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84658
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.