Learn More
Emtricitabin S-Oxid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30136619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136619 100 mg 100 Milligramm
17992385 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE525030100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152128-77-3
Summenformel C8 H10 F N3 O4 S
Synonym 2(1H)-Pyrimidinon, 4-Amino-5-Fluor-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3-Oxido-1,3-Oxathiolan-5-yl]-∣2(1H)-Pyrimidinon, 4-Amino-5-Fluoro-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]-, S-Oxid, [2R-(2,5α α)]-∣2(1H)-Pyrimidinon, 4-Amino-5-Fluoro-1-[2-(Hydroxymethyl)-3-Oxido-1,3-Oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2,5α α)]- (9CI) ∣1,3-Oxathiolan, 2(1H)-Pyrimidinon-Ableitung. ∣4-Amino-5-Fluoro-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-Pyrimidinon
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 263.25
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 100 mg
Chemischer Name oder Material Emtricitabin S-Oxid (Mischung von Diastereomeren)