Learn More
Emtricitabin-Sulfoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971796 100 mg 100 Milligramm
17912386 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971796 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1325.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Emtricitabin-Sulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
CAS 152128-77-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 F N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2alpha,5alpha)]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2alpha,5alpha)]- (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C8H10FN3O4S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-17(15)6(2-13)16-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+,17?/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)[C@H](CO)O2
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluor-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3-oxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 263.25
Menge 100 mg
Formelmasse 263.0376 g/mol