Learn More
Emtricitabin, TRC
Artikelnummer. 30011871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011871 100 mg 100 Milligramm
30003268 1 g 1 Gramm
17958014 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011871 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE525000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143491-57-0
Summenformel C8 H10 F N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluoro-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]Pyrimidin-2-One
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emtricitabine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
Formelmasse 247.0427
Reinheit (%) >95%