Learn More
EN 14039/ISO 16703 Kohlenwasserstoffstandard in n-Heptan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives)∣n-Decane∣Tetracontane |
| CAS | 68476-34-6, 8042-47-5, 124-18-5, 4181-95-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives)∣n-Decane∣Tetracontane |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptane |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 0.02985 μg/mL∣Tetracontane 30 μg/mL∣Diesel fuel No.2 4000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 4004 μg/mL |