missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EN 14039/ISO 16703 Mineralölgemisch 234 4000 μg/ml in Heptan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 68476-34-6, 8042-47-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptane |
| Industry Type | Food Testing |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diesel fuel No.2 4000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 4000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?