missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Justrite EN-Schrank Fußverkleidung für 22603

Artikelnummer. 17752498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farbe:
Gelb
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
17752498 Gelb 1 Stück
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17752498

Brand: Justrite JCB22635YL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität.. Entwickelt gemäß OSHA- und NFPA-Standards.

  • Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität
  • Die Sure-Grip™ EX-Schränke erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit einer Dicke von 1 mm (18 Gauge) und einem isolierenden Luftraum von 38 mm (1 1/2 in.) für Feuerbeständigkeit.
  • Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
  • Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.

Tekniske data

Länge (metrisch) 108,6 cm
Breite (metrisch) 3,8 cm
Farbe Gelb
Produkttyp Fußverkleidung
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.